K3603
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone
98%
동의어(들):
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
152.21
Beilstein:
112276
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
양식
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
InChI key
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup