문서
JKA12007
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG4 amine, monodisperse
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
HO-PEG4-NH2,
형태
solid
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable