주요 문서
J100006
Sigma-Aldrich
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H42N4Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
394.42
UNSPSC 코드:
12352300
Grade
electronic grade
vapor pressure
0.06 mmHg ( 55 °C)
분석
≥99.99% metals basis
양식
solid
색상
white
bp
60 °C/0.02 mmHg
mp
105-109 °C (lit.)
107 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)