주요 문서
HT-MEEAA100
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
동의어(들):
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
Beilstein:
1769137
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
general analytical
SMILES string
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but