Key Documents
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NB.03
material
Gastight borosilicate glass syringe
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)