주요 문서
H7637
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
technical grade, 92%
동의어(들):
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15SH
CAS Number:
Molecular Weight:
258.51
Beilstein:
1748495
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
92%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)