문서
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO4S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)