주요 문서
H48204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid
98%
동의어(들):
2-Nitrophenol-4-arsonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(NO2)AsO3H2
CAS Number:
Molecular Weight:
263.04
Beilstein:
1976533
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
InChI key
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)