주요 문서
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
97%
동의어(들):
4-Methyl-2-pyrimidinol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
146.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI key
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)