주요 문서
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
동의어(들):
5-HIAA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
191.18
Beilstein:
168797
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Metabolite of serotonin.
생화학적/생리학적 작용
Major serotonin metabolite.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the