주요 문서
H15802
Sigma-Aldrich
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
99%
동의어(들):
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NOS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.63
Beilstein:
3689338
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)