주요 문서
H14601
Sigma-Aldrich
Hexyl sulfide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)5]2S
CAS Number:
Molecular Weight:
202.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCSCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)