문서
GF98805640
Niobium/Tantalum
tube, Nb98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.4 mm
동의어(들):
NB137600
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 988-056-40
길이
500 mm
O.D.
10.0 mm
벽 두께
0.4 mm