문서
GF98667040
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness, annealed
동의어(들):
FE210310
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 986-670-40
크기 × 두께
6 mm × 0.2 mm