문서
GF98430835
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 5 m, core tungsten 0.01mm diameter
동의어(들):
SI675930
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
형태
monofilament
제조업체/상표
Goodfellow 984-308-35
길이
5 m
직경
0.1 mm