문서
GF98305555
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, translucent white 82728
동의어(들):
CT301326
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 983-055-55
크기
150 × 150 mm
두께
0.25 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable