문서
GF98032293
Brass
powder, 100 max. part. size (micron), Cu70%/Zn30%, weight 0.2 kg, condition atomized
동의어(들):
CU086011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 980-322-93
중량
0.2 kg
최대 입자 크기
100 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable