문서
GF96030086
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+%
동의어(들):
B 006041
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
B
CAS Number:
Molecular Weight:
10.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 960-300-86
저항도
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
중량
20 g
평균 입자 크기
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable