주요 문서
GF93890649
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness
동의어(들):
FE180400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 938-906-49
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)