주요 문서
GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
동의어(들):
NI055892
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 935-739-28
길이
50 m
직경
0.30 mm
단열제 두께
0.030 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)