문서
GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
동의어(들):
SI006030
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Si
CAS Number:
Molecular Weight:
28.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 934-941-77
중량
10 g
최대 입자 크기
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable