문서
GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
동의어(들):
W 606810
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31191518
NACRES:
NA.23
형태
spheres
제조업체/상표
Goodfellow 914-087-76
직경
3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable