문서
GF91133298
Stainless steel - AISI 347
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, size 50 × 50 mm, temper annealed
동의어(들):
FE230210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 911-332-98
크기
50 × 50 mm
두께
0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable