문서
GF90466500
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
동의어(들):
AC311050
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 904-665-00
크기
300 × 300 mm
두께
0.05 mm
색상
natural
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable