주요 문서
GF89993952
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
동의어(들):
FE047901
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 899-939-52
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)