문서
GF89631760
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
동의어(들):
MN000171
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
54.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98.7%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 896-317-60
저항도
185 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
0.016 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable