문서
GF87159101
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, min. particle size 50 micron
동의어(들):
TI546030
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 871-591-01
중량
200 g
최대 입자 크기
150 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable