문서
GF87090958
Boron nitride
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 870-909-58
길이
100 mm
직경
6.4 mm