문서
GF86297901
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
동의어(들):
CT307925
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 862-979-01
길이
1000 mm
직경
25 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable