문서
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
동의어(들):
AB112600
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
honeycomb
제조업체/상표
Goodfellow 848-661-69
셀 크기
12.7 mm
크기
300 × 300 mm
두께
20 mm