주요 문서
GF82919874
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
동의어(들):
MO046010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 829-198-74
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)