문서
GF82400857
Cadmium
wire reel, 0.1m, diameter 1.2mm, as drawn, 99.99+%
동의어(들):
Cadmium, CD005127
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cd
CAS Number:
Molecular Weight:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141707
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 824-008-57
저항도
7.27 μΩ-cm, 22°C
길이 × 직경
0.1 m × 1.2 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable