문서
GF80845881
Zinc
foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
동의어(들):
Zinc, ZN000275
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
99.99%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 808-458-81
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
직경 × 두께
8 mm × 0.125 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N