문서
GF78952922
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 300ám, size 300 × 300 mm, monofil diameter 200ám
동의어(들):
EK308704
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 789-529-22
크기
300 × 300 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable