주요 문서
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
동의어(들):
CU075820
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 777-852-73
길이
200 m
직경
0.025 mm
단열제 두께
0.004 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)