문서
GF77605588
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 25 × 25 mm
동의어(들):
FE020210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 776-055-88
크기
25 × 25 mm
두께
0.008 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy