Key Documents
GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
동의어(들):
CU050247
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 771-467-35
길이
5 m
코일 너비
0.4 mm
두께
0.08 mm