문서
GF76967869
Niobium
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
동의어(들):
NB00WA03, Columbium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Nb
CAS Number:
Molecular Weight:
92.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
31161807
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
포장
pkg of 50
제조업체/상표
Goodfellow 769-678-69
저항도
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable