Key Documents
GF76919169
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.04 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 5 m, coil width 25 mm
동의어(들):
NI800400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 769-191-69
길이
5 m
코일 너비
25 mm
두께
0.04 mm