주요 문서
GF76497395
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
동의어(들):
NI050225
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 764-973-95
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)