문서
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
동의어(들):
IR006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ir
CAS Number:
Molecular Weight:
192.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.995%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 741-167-28
저항도
4.71 μΩ-cm
중량
1 g
최대 입자 크기
850 (micron)
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable