주요 문서
GF72915442
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, pale gray
동의어(들):
PH307906
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 729-154-42
길이
1000 mm
직경
6 mm
색상
pale gray
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)