주요 문서
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
동의어(들):
CU025120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 728-321-92
길이
2000 m
직경
0.08 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)