주요 문서
GF72452101
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 6.15mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5.15mm inside diameter, annealed
동의어(들):
NI027350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 724-521-01
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.5 mm
O.D. × I.D.
6.15 mm × 5.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)