주요 문서
GF72124499
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed
동의어(들):
FE080280
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 721-244-99
크기 × 두께
50 mm × 100 mm × 0.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)