주요 문서
GF70470165
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.24mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
CU107300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 704-701-65
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.28 mm
O.D. × I.D.
1.8 mm × 1.24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)