문서
GF69988303
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 25 × 25 mm, temper as rolled
동의어(들):
CU040200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 699-883-03
크기
25 × 25 mm
두께
0.005 mm