Key Documents
GF69483336
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
2m wire, 0.8mm diameter, as drawn
동의어(들):
AG065150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 694-833-36
길이 × 직경
2 m × 0.8 mm