Key Documents
GF68946036
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 20 m, 0.02 mm diameter, condition metallic glass
동의어(들):
FE845020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 689-460-36
길이
20 m
직경
0.02 mm