주요 문서
GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
동의어(들):
TI087920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 685-561-67
길이
500 mm
직경
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)